Merck
ENA490047409
Enamine
3-phenyl-2-(trifluoromethyl)prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.16
MDL番号:
Iupac Name
(2Z)-3-phenyl-2-(trifluoromethyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8(9(14)15)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,14,15)/b8-6-
InChI Key
JLTJGTZUUSSVMZ-VURMDHGXSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248240
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248240
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)