Merck
ENA490047303
Enamine
tert-butyl N-(3-bromo-5-methylphenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.17
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3-bromo-5-methylphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2/c1-8-5-9(13)7-10(6-8)14-11(15)16-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
InChI Key
FMTYAIDRMKZFDG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247854
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247854
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)