Merck
ENA490047242
Enamine
(4-bromo-3-fluorophenyl)methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.11
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromo-3-fluorophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO2S/c8-6-2-1-5(3-7(6)9)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2,(H2,10,11,12)
InChI Key
KONMCRWXTOATRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247647
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247647
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)