Merck
ENA490047241
Enamine
3-(1,2,2,3-tetramethylcyclopentyl)prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.29
MDL番号:
Iupac Name
(Z)-3-(1,2,2,3-tetramethylcyclopentyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C12H20O2/c1-9-5-7-12(4,11(9,2)3)8-6-10(13)14/h6,8-9H,5,7H2,1-4H3,(H,13,14)/b8-6-
InChI Key
LPNYOYLEBMHUDR-VURMDHGXSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247645
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247645
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)