Merck
ENA490047234
Enamine
4,4-dimethylpyrrolidine-2,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.14
MDL番号:
mp
198-200
Iupac Name
4,4-dimethyl-2,3-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-6(2)3-7-5(9)4(6)8/h3H2,1-2H3,(H,7,9)
InChI Key
DWCPRKSTLNACAZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247628
Melting Point
198-200
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247628