Merck
ENA490047224
Enamine
5-carbamoyl-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
Iupac Name
5-carbamoyl-4-methylpicolinic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O3/c1-4-2-6(8(12)13)10-3-5(4)7(9)11/h2-3H,1H3,(H2,9,11)(H,12,13)
InChI Key
JEKBVSHYZQJAKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247617
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247617