Merck
ENA490047199
Enamine
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.13
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H6F3N3O/c7-6(8,9)3-13-5-11-2-1-4(10)12-5/h1-2H,3H2,(H2,10,11,12)
InChI Key
RTTWPZSZAYCRKF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247568
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247568
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)