Merck
ENA490047147
Enamine
(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.04
MDL番号:
Iupac Name
(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H8IN3/c1-9-3-4(6)5(2-7)8-9/h3H,2,7H2,1H3
InChI Key
VBIQAUOMYFCGJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247425
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247425
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)