Merck
ENA490047093
Enamine
(2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.73
MDL番号:
Iupac Name
(2,2-dimethylchroman-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c1-12(2)7-9(8-13)10-5-3-4-6-11(10)14-12;/h3-6,9H,7-8,13H2,1-2H3;1H
InChI Key
LRDSPPXMWKDELF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247276
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247276
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)