Merck
ENA490047086
Enamine
4-[(ethylsulfanyl)methyl]aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.27
MDL番号:
Iupac Name
4-[(ethylsulfanyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C9H13NS/c1-2-11-7-8-3-5-9(10)6-4-8/h3-6H,2,7,10H2,1H3
InChI Key
QRLCNHKFQOFUHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247232
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247232