Merck
ENA490046981
Enamine
[1-(2-aminoethyl)cyclopropyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.18
MDL番号:
Iupac Name
[1-(2-aminoethyl)cyclopropyl]methanol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c7-4-3-6(5-8)1-2-6/h8H,1-5,7H2
InChI Key
OAJCCDYAAMJBNI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246882
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246882