Merck
ENA490046959
Enamine
2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)oxan-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C9H15N3O/c1-12-8(2-4-11-12)9-6-7(10)3-5-13-9/h2,4,7,9H,3,5-6,10H2,1H3
InChI Key
FSYSYUOZJAUBEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246714
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246714
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)