Merck
ENA490026527
Enamine
1-methylcyclopropane-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
81.12
MDL番号:
Iupac Name
1-methylcyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H7N/c1-5(4-6)2-3-5/h2-3H2,1H3
InChI Key
DMHTVLQCVJYWSI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106633