Merck
ENA490026525
Enamine
2-amino-5-fluoro-3-iodobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.03
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-5-fluoro-3-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5FINO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
KMUNZXVEAVELGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103511
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103511
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)