Merck
ENA465564463
Enamine
1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-benzazocin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
mp
147-148
Iupac Name
2,3,5,6-tetrahydro-3-benzazocin-4(1H)-one
Inchi Code
1S/C11H13NO/c13-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-8-12-11/h1-4H,5-8H2,(H,12,13)
InChI Key
VXTRUHWTBSSGTI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246421
Melting Point
147-148
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246421