Merck
ENA465563940
Enamine
5-bromo-4-fluoro-2-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.16
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-2-(4-methyl-1-piperazinyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C11H15BrFN3/c1-15-2-4-16(5-3-15)11-7-9(13)8(12)6-10(11)14/h6-7H,2-5,14H2,1H3
InChI Key
SGHQEGFXYIEAHR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245724
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245724
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)