Merck
ENA465563934
Enamine
2-[4-(prop-2-en-1-yloxy)phenyl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
mp
69-71
Iupac Name
[4-(allyloxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-2-7-14-10-5-3-9(4-6-10)8-11(12)13/h2-6H,1,7-8H2,(H,12,13)
InChI Key
DBVOADYMWPGUPF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243545
Melting Point
69-71
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243545