Merck
ENA465563911
Enamine
tert-butyl N-(1-amino-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1-amino-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C8H18N2O3/c1-8(2,3)13-7(12)10-6(4-9)5-11/h6,11H,4-5,9H2,1-3H3,(H,10,12)
InChI Key
CUFWQCDBEALMAQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245638
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245638
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)