Merck
ENA465563420
Enamine
4-fluorobutanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
87.1
MDL番号:
Iupac Name
4-fluorobutanenitrile
Inchi Code
1S/C4H6FN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
InChI Key
FJJJJRAPZCRYGA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244229
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)