Merck
ENA465563364
Enamine
1-amino-4-bromo-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.09
MDL番号:
Iupac Name
1-amino-4-bromo-5-fluoro-1-indanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9BrFNO2/c11-8-5-3-4-10(13,9(14)15)6(5)1-2-7(8)12/h1-2H,3-4,13H2,(H,14,15)
InChI Key
QDRLIAXYVRQBNQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244087
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244087