Merck
ENA465563326
Enamine
2-fluoro-5-hydrazinylbenzoic acid dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.06
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-5-hydrazineylbenzoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7FN2O2.2ClH/c8-6-2-1-4(10-9)3-5(6)7(11)12;;/h1-3,10H,9H2,(H,11,12);2*1H
InChI Key
PDEGIORUXKNHBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245899
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245899
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)