Merck
ENA465563302
Enamine
[1-(5-chloro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)ethyl](methyl)amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.6
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-chloro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-N-methylethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClN3.2ClH/c1-6(12-2)10-13-8-4-3-7(11)5-9(8)14-10;;/h3-6,12H,1-2H3,(H,13,14);2*1H
InChI Key
XWGZHGYGJMMZGE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245599
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245599
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)