Merck
ENA465563295
Enamine
(1s,3s)-3-(3-nitrophenyl)cyclobutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.2
MDL番号:
Iupac Name
(1s,3s)-3-(3-nitrophenyl)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c12-10-5-8(6-10)7-2-1-3-9(4-7)11(13)14/h1-4,8,10,12H,5-6H2/t8-,10+
InChI Key
IGSLJEPUFNWWQH-WAAGHKOSSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245480
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245480