Merck
ENA465563203
Enamine
2-(pyrimidin-2-yl)propan-2-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.11
MDL番号:
Iupac Name
2-(pyrimidin-2-yl)propan-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c1-7(2,8)6-9-4-3-5-10-6;;/h3-5H,8H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
GJFFGSUTRVMTFU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244555
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244555