Merck
ENA465563126
Enamine
{4-[(propan-2-yl)amino]piperidin-4-yl}methanol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.19
MDL番号:
Iupac Name
(4-(isopropylamino)piperidin-4-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O.2ClH/c1-8(2)11-9(7-12)3-5-10-6-4-9;;/h8,10-12H,3-7H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
YZPHYINPWGARJA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243843
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243843
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)