Merck
ENA465562821
Enamine
[2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.14
MDL番号:
Iupac Name
[2-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)6-3-5(4-11)1-2-12-6/h1-3H,4,11H2
InChI Key
LETQLOMLPJORPB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243294