Merck
ENA465562794
Enamine
methyl 2-(5-hydroxynaphthalen-1-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl (5-hydroxy-1-naphthyl)acetate
Inchi Code
1S/C13H12O3/c1-16-13(15)8-9-4-2-6-11-10(9)5-3-7-12(11)14/h2-7,14H,8H2,1H3
InChI Key
SOCVVRZXQHVOHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243216
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243216