Merck
ENA465562692
Enamine
5-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]pyridine-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.32
MDL番号:
Iupac Name
5-((trimethylsilyl)ethynyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C11H12N2Si/c1-14(2,3)5-4-10-6-11(7-12)9-13-8-10/h6,8-9H,1-3H3
InChI Key
KYRGXHJJVLHTSE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192449
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192449
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)