Merck
ENA465562561
Enamine
2-fluoro-N-phenylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.22
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-fluorophenyl)-N-phenylamine
Inchi Code
1S/C12H10FN/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
InChI Key
VMEVTYCKTNNHIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233627
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233627
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)