Merck
ENA465562465
Enamine
[2-chloro-4-(difluoromethyl)phenyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.61
MDL番号:
Iupac Name
(2-chloro-4-(difluoromethyl)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H8ClF2N/c9-7-3-5(8(10)11)1-2-6(7)4-12/h1-3,8H,4,12H2
InChI Key
WWQBJFZFKUJZOM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233325
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233325