Merck
ENA465562072
Enamine
4-bromothiophen-3-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.51
MDL番号:
Iupac Name
4-bromothiophen-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H4BrNS.ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;/h1-2H,6H2;1H
InChI Key
WPEBCMRYBQKBBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243334
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243334
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)