Merck
ENA465561986
Enamine
1-[4-(chloromethyl)phenyl]-4-methoxypiperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.21
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-(chloromethyl)phenyl)-4-methoxypiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-16-13-6-8-15(9-7-13)12-4-2-11(10-14)3-5-12;/h2-5,13H,6-10H2,1H3;1H
InChI Key
RYITVADRZFSOBO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233437
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233437