Merck
ENA458441601
Enamine
methyl 2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.13
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2-propynyloxy)acetate
Inchi Code
1S/C6H8O3/c1-3-4-9-5-6(7)8-2/h1H,4-5H2,2H3
InChI Key
AIQJXQPQNMKDGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85905
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85905