Merck
ENA458441079
Enamine
2-(cyclobutylmethyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.27
MDL番号:
Iupac Name
2-(cyclobutylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H19N/c1-2-7-11-10(6-1)8-9-4-3-5-9/h9-11H,1-8H2
InChI Key
ZODKIGPMFNGOMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-242877
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-242877