Merck
ENA458439569
Enamine
4-(cyclohexanesulfonyl)piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.82
MDL番号:
Iupac Name
4-(cyclohexylsulfonyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO2S.ClH/c13-15(14,10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12-9-7-11;/h10-12H,1-9H2;1H
InChI Key
FWQWENLVJRLMHL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241365
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241365
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)