Merck
ENA458438686
Enamine
1-(3-methylthiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.72
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-methylthiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NS.ClH/c1-3-7(9)8-6(2)4-5-10-8;/h4-5,7H,3,9H2,1-2H3;1H
InChI Key
FASIXAYLZIETAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-240482
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-240482
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)