Merck
ENA458432559
Enamine
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.17
MDL番号:
mp
264-266
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-3-1-2-4-8(7)12-6-10-5-11-12/h1-6H,(H,13,14)
InChI Key
INJKHFHZWYNONQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232363
Melting Point
264-266
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232363
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)