Merck
ENA458432361
Enamine
3-methyl-1-propyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.2
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-1-propyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-3-4-10-8(6-11)5-7(2)9-10/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
XMNQLJREUIWWHK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233145
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233145
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)