Merck
ENA458432131
Enamine
7-(4-fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.22
MDL番号:
Iupac Name
7-(4-fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H8FN3O2/c14-9-3-1-8(2-4-9)11-7-10(13(18)19)16-12-5-6-15-17(11)12/h1-7H,(H,18,19)
InChI Key
TXZTZSQDJXQZNA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232908
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232908