Merck
ENA458431937
Enamine
(3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
Iupac Name
(3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-11-7(5-9)4-8(10-11)6-2-3-6/h4,6H,2-3,5,9H2,1H3
InChI Key
HUOJCVIQWIMKBU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232714
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232714