Merck
ENA458431652
Enamine
3-ethyl-1,2-oxazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3-ethyl-5-isoxazolecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c1-2-5-3-6(4-8)9-7-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
AEPZJXAUBJAZMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232428
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232428
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)