Merck
ENA458428114
Enamine
5-cyclopropyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.2
MDL番号:
Iupac Name
5-cyclopropyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8F3N3O2/c12-11(13,14)8-3-6(5-1-2-5)15-9-4-7(10(18)19)16-17(8)9/h3-4,15H,1-2H2,(H,18,19)
InChI Key
NKOFOGZKJYKQRW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228902
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228902
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)