Merck
ENA458427996
Enamine
4-(hydrazinecarbonyl)benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.23
MDL番号:
mp
228-230
Iupac Name
4-(hydrazinocarbonyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O3S/c8-10-7(11)5-1-3-6(4-2-5)14(9,12)13/h1-4H,8H2,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChI Key
JIDAHYHCQJXNTD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228784
Melting Point
228-230
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228784