Merck
ENA458427682
Enamine
(1-ethyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.17
MDL番号:
Iupac Name
(1-ethyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-2-9-6(5-7)3-4-8-9/h3-4H,2,5,7H2,1H3
InChI Key
VBRQKQJNZFDLDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228471
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228471
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)