Merck
ENA458426776
Enamine
(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.58
MDL番号:
Iupac Name
(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O/c1-8-2-4(6)5(3-9)7-8/h2,9H,3H2,1H3
InChI Key
YZRRJOFZIXPPOQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226870
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226870
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)