Merck
ENA458426577
Enamine
4-iodo-2-methoxyaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.51
MDL番号:
Iupac Name
4-iodo-2-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8INO.ClH/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;/h2-4H,9H2,1H3;1H
InChI Key
GFUCDRNCHBNQCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226824
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226824
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)