Merck
ENA458426507
Enamine
2-chloro-6-(4-fluorophenoxy)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.63
MDL番号:
mp
72-73
Iupac Name
2-chloro-6-(4-fluorophenoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C11H7ClFNO/c12-10-2-1-3-11(14-10)15-9-6-4-8(13)5-7-9/h1-7H
InChI Key
POFCEYSYHCCWSD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226758
Melting Point
72-73
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226758