Merck
ENA458426043
Enamine
ethyl 2-cyano-2-cyclohexylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.26
MDL番号:
Iupac Name
ethyl cyano(cyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h9-10H,2-7H2,1H3
InChI Key
NUYCINUWJWAOFR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225474
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225474
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)