Merck
ENA458426028
Enamine
2-[(2-bromophenyl)methyl]piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.17
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-bromobenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H16BrN/c13-12-7-2-1-5-10(12)9-11-6-3-4-8-14-11/h1-2,5,7,11,14H,3-4,6,8-9H2
InChI Key
KJIKOXAJYCHFED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225428
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225428