Merck
ENA458425956
Enamine
methyl 5-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-9-6(5-10)3-4-7(9)8(11)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
DJOREUNKCJRSPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223938
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223938
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)